3-Phenoxypropiononitrile 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR911855-5GEA 132 EUR
APOSOR911855-5G
3-Phenoxypropiononitrile 95%
3-Phenoxypropiononitrile
Kaava: C₉H₉NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013822
CAS-numero: 3055-86-5