5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR912055-10GEA 113 EUR
APOSOR912055-10G APOSOR912055-5G APOSOR912055-25G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,2118 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01464030
CAS-numero: 4242-18-6