3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR912206-100GEA 409 EUR
APOSOR912206-100G APOSOR912206-10G APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Kaava: C₈H₇NO
MW: 133,1500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08361769
CAS-numero: 3816-66-8