5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR912262-1KGEA 144 EUR
APOSOR912262-1KG APOSOR912262-500G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Kaava: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053555
CAS-numero: 95-23-8