N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR912423-5GEA 112 EUR
APOSOR912423-5G APOSOR912423-25G APOSOR912423-100G
N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
N-Cbz-D-phenylalaninol
Kaava: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,3 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191193
CAS-numero: 58917-85-4