4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR912853-1GEA 76.2 EUR
APOSOR912853-1G APOSOR912853-10G APOSOR912853-5G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1745 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411744
CAS-numero: 85231-15-8