5-Chloropyrimidine 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR912930-5GEA 289 EUR
APOSOR912930-5G APOSOR912930-10G APOSOR912930-1G
5-Chloropyrimidine 96%
5-Chloropyrimidine
Kaava: C4H3ClN2
MW: 114,5300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840717
CAS-numero: 17180-94-8