4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR913227-1GEA 169 EUR
APOSOR913227-1G APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Kaava: C₉H₇NOS
MW: 177,28 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368615
CAS-numero: 81015-49-8