trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR913416-25GEA 125 EUR
APOSOR913416-25G APOSOR913416-10G APOSOR913416-5G
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Kaava: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00671528
CAS-numero: 87583-89-9