2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR913588-5GEA 232 EUR
APOSOR913588-5G APOSOR913588-1G
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Kaava: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00024537
CAS-numero: 14804-39-8