1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR914185-1GEA 83.4 EUR
APOSOR914185-1G APOSOR914185-10G APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Kaava: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05664199
CAS-numero: 15298-58-5