1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR914653-1GEA 323 EUR
APOSOR914653-1G
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene 95%
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene
Kaava: C₈H₉ClO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191399
CAS-numero: 90282-99-8