(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR9162-1GEA 0 EUR
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Kaava: C₈H₉ClO₂S
Sulamispiste: 51,5…53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683108
CAS-numero: 92614-55-6