4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vaara
APOSOR9166-5GEA 317 EUR
APOSOR9166-5G APOSOR9166-1G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₈H₂₈BNO₂
MW: 301,23 g/mol
Sulamispiste: 68…71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08271932
CAS-numero: 859833-22-0
UN: 3259
ADR: 8,III