Cyclohexyl propionate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR918728-25GEA
148
EUR
APOSOR918728-25G
Cyclohexyl propionate 95%
Cyclohexyl propionate
Kaava:
C₉H₁₆O₂ MW: 156,22 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00046352 CAS-numero: 6222-35-1 |