N-Phenylurethane 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR919113-25GEA 132 EUR
APOSOR919113-25G APOSOR919113-100G
N-Phenylurethane 95%
N-Phenylurethane
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026806
CAS-numero: 101-99-5