2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR919777-5GEA 132 EUR
APOSOR919777-5G APOSOR919777-25G
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Kaava: C₈H₁₆O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001502
CAS-numero: 5337-72-4