N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR920279-100GEA 534 EUR
APOSOR920279-100G APOSOR920279-25G
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline
Kaava: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191602
CAS-numero: 53485-07-7