3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR920486-25GEA 155 EUR
APOSOR920486-25G APOSOR920486-100G APOSOR920486-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Kaava: C₈H₁₆O
MW: 128,2120 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001447
CAS-numero: 5441-52-1