1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR921493-1GEA 162 EUR
APOSOR921493-1G APOSOR921493-25G APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Kaava: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03844777
CAS-numero: 61715-75-1