3-Ethoxypropionic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR923879-25GEA 366 EUR
APOSOR923879-25G APOSOR923879-5G
3-Ethoxypropionic acid 95%
3-Ethoxypropionic acid
Kaava: C₅H₁₀O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00058997
CAS-numero: 4324-38-3