2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Trikloori-s-triatsiiniSyanuryylikloridi
APOSOR924668-100GEA 125 EUR
APOSOR924668-100G APOSOR924668-500G APOSOR924668-1KG
2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini 95%
2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini
Kaava: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006046
CAS-numero: 108-77-0