4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR925182-25GEA 99.6 EUR
APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G APOSOR925182-1G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Kaava: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00045172
CAS-numero: 37074-39-8