Ethyl phenoxyacetate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR925281-25GEA 70.2 EUR
APOSOR925281-25G
Ethyl phenoxyacetate 97%
Ethyl phenoxyacetate
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026895
CAS-numero: 2555-49-9