1-Naphthylacetamide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR925498-100GEA 125 EUR
APOSOR925498-100G APOSOR925498-500G APOSOR925498-1KG
1-Naphthylacetamide 97%
1-Naphthylacetamide
Kaava: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004047
CAS-numero: 86-86-2