8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR927287-250MGEA 345 EUR
APOSOR927287-250MG APOSOR927287-1G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Kaava: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06739274
CAS-numero: 143982-39-2