Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR928006-10GEA 152 EUR
APOSOR928006-10G APOSOR928006-25G APOSOR928006-100G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Kaava: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,20
Sulamispiste: 52…55 °C
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006288
CAS-numero: 19437-26-4