1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR928812-1GEA 132 EUR
APOSOR928812-1G APOSOR928812-5G APOSOR928812-10G
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene 95%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Kaava: C₁₁H₁₆OSi
MW: 192,34 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008582
CAS-numero: 13735-81-4