3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR929970-1GEA 162 EUR
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0366 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD16659663
CAS-numero: 1043688-99-8