2,2-Diethoxypropane 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR930301-25GEA 271 EUR
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Diethoxypropane 95%
2,2-Diethoxypropane
Kaava: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009224
CAS-numero: 126-84-1