2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR930819-1GEA 67.3 EUR
APOSOR930819-1G APOSOR930819-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Kaava: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,2271 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00995010
CAS-numero: 22924-16-9