4-Phenyl-3-butyn-2-one 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR932117-1GEA 177 EUR
APOSOR932117-1G APOSOR932117-5G APOSOR932117-10G
4-Phenyl-3-butyn-2-one 95%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Kaava: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008776
CAS-numero: 1817-57-8