4-Bromostilbene 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR933080-5GEA 352 EUR
APOSOR933080-5G APOSOR933080-1G
4-Bromostilbene 98%
4-Bromostilbene
Kaava: C₁₄H₁₁Br
MW: 259,1411 g/mol
Sulamispiste: 138…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00155020
CAS-numero: 4714-24-3