4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR933125-1GEA 132 EUR
APOSOR933125-1G APOSOR933125-5G APOSOR933125-25G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Kaava: C₇H₆ClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007114
CAS-numero: 7147-89-9