2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Varoitus
APOSOR9352-5GEA 375 EUR
APOSOR9352-5G APOSOR9352-1G
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00269632
CAS-numero: 874605-59-1