N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR9363-250MGEA 191 EUR
APOSOR9363-250MG APOSOR9363-1G
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide
Kaava: C₁₄H₁₆BNO₅S
Sulamispiste: 134…136 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08235069
CAS-numero: 874219-51-9