N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR9364-1GEA 433 EUR
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₉H₁₃BClNO₄S
Sulamispiste: 243…245 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08235065
CAS-numero: 874219-48-4