4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR936561-500GEA 271 EUR
APOSOR936561-500G APOSOR936561-1KG APOSOR936561-100G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Kaava: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005927
CAS-numero: 19438-60-9