4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9367-1GEA 55.6 EUR
APOSOR9367-1G APOSOR9367-5G
4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
4-Carbamoyltetrahydropyran
Kaava: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Sulamispiste: 181…183 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235066
CAS-numero: 344329-76-6