3-Methylhippuric acid 95%
APOSOR936872-5GEA 133 EUR
APOSOR936872-5G APOSOR936872-25G
3-Methylhippuric acid 95%
3-Methylhippuric acid
Kaava: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044399
CAS-numero: 27115-49-7