1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR937183-1GEA 65.9 EUR
APOSOR937183-1G APOSOR937183-5G APOSOR937183-25G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Kaava: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009827
CAS-numero: 2948-46-1