2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR937301-1GEA 132 EUR
APOSOR937301-1G APOSOR937301-5G
2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Kaava: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001782
CAS-numero: 6575-09-3