3-Ethoxysalicylaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR937429-25GEA 70.2 EUR
APOSOR937429-25G
3-Ethoxysalicylaldehyde 97%
3-Ethoxysalicylaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003323
CAS-numero: 492-88-6