Glycidyl stearate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR937562-5GEA 191 EUR
APOSOR937562-5G APOSOR937562-25G APOSOR937562-1G
Glycidyl stearate 96%
Glycidyl stearate
Kaava: C₂₁H₄₀O₃
MW: 340,55 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00059110
CAS-numero: 7460-84-6