sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR937629-100GEA 688 EUR
APOSOR937629-100G APOSOR937629-25G APOSOR937629-5G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate
Kaava: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00059626
CAS-numero: 17696-61-6