Picolinamide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR937776-25GEA 192 EUR
APOSOR937776-25G APOSOR937776-100G APOSOR937776-5G
Picolinamide 95%
Picolinamide
Kaava: C₆H₆N₂O
MW: 122,13
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023483
CAS-numero: 1452-77-3