2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR937864-10GEA 594 EUR
APOSOR937864-10G APOSOR937864-1G APOSOR937864-5G
2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Kaava: C₈H₁₃NS
MW: 155,2605 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053138
CAS-numero: 61323-24-8