2-Cyclopentylethanol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR938017-5GEA 67.3 EUR
APOSOR938017-5G
2-Cyclopentylethanol 95%
2-Cyclopentylethanol
Kaava: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00019301
CAS-numero: 766-00-7