3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR938028-250MGEA 220 EUR
APOSOR938028-250MG APOSOR938028-1G
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660421
CAS-numero: 28036-33-1