Acetyl iodide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR938283-5GEA 488 EUR
APOSOR938283-5G APOSOR938283-10G APOSOR938283-1G
Acetyl iodide 95%
Acetyl iodide
Kaava: C₂H₃IO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039399
CAS-numero: 507-02-8